Tisk…
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
265970010 265970050
ACRO265970010EA 3080 CZK
ACRO265970010 ACRO265970050
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline 99+%
1-Methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Appearance: Light yellow to beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,257 g/mol
Bod tání: 103…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040276
CAS číslo: 4721-98-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥99.0 %