Tisk…
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
265880010 265882500
ACRO265880010EA 10410 CZK
ACRO265880010 ACRO265882500
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride 99%
cis-2-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₇H₁₅NO·HCl
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143984
CAS číslo: 24947-68-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %