Tisk…
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
265870010 265872500
ACRO265870010EA 12210 CZK
ACRO265870010 ACRO265872500
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₇H₁₆ClNO
Bod tání: 150…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145424
CAS číslo: 28250-45-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %