Tisk…
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
265630010 265630050
ACRO265630010EA 7280 CZK
ACRO265630010 ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 5691-19-0
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,186 g/mol
Bod tání: 274…278 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145418
CAS číslo: 5691-19-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %