Tisk…
2-Thiophenemethanethiol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
265110010 265110050
ACRO265110010EA 6070 CZK
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiophenemethanethiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Vzorec: C₅H₆S₂
Bod varu: 90 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00107135
CAS číslo: 6258-63-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %