Tisk…
Trizma(R) maleate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
264970250 264971000
ACRO264970250EA 1460 CZK
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₈H₁₅NO₇
Bod tání: 104…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082442
CAS číslo: 72200-76-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %