4-Piperidineethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
263650010
263650100
ACRO263650010EA
1140
CZK
ACRO263650010
ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Vzorec:
C₇H₁₅NO Bod varu: 131…136 °C (17 mmHg) Bod tání: 45…50 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006008 CAS číslo: 622-26-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 45 to 50 °C |
GC | ≥96.0 % |