Tisk…
Hydroxychloroquine sulphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
263010250 263011000
ACRO263010250EA 4230 CZK
ACRO263010250 ACRO263011000
Hydroxychloroquine sulphate 98%
Hydroxychloroquine sulphate
CAS No.: 747-36-4
Vzorec: C₁₈H₂₆ClN₃O
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078203
CAS číslo: 747-36-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.2 %
UV spectrophotometry ≥97.5 % (on dried basis)
Chloride (Cl) ≤350 ppm