2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
259700250
259700050
259702500
ACRO259700250EA
1490
CZK
ACRO259700250
ACRO259700050
ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O₃S MW: 274,29 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053007 CAS číslo: 27503-81-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7 % |
Titration excess NaOH | ≥97.5 % |