Tisk…
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 10520 CZK
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1
Vzorec: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Bod varu: 157 °C (4 mmHg)
Bod tání: 75…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010393
CAS číslo: 15687-27-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %