Tisk…
2-Acetamido-6-hydroxypurine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Acetylguanine
258400010 258400050
ACRO258400010EA 2020 CZK
ACRO258400010 ACRO258400050
2-Acetamido-6-hydroxypurine 99%
2-Acetamido-6-hydroxypurine
CAS No.: 19962-37-9
Vzorec: C₇H₇N₅O₂
MW: 193.17 g/mol
Bod tání: >260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078201
CAS číslo: 19962-37-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %