Tisk…
3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
255790010 255791000 255795000 255790250
255790010.EA 20340 CZK
255790010. 255791000. 255795000. 255790250.
3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% balance 3-Chlorobenzoic acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid
CAS No.: 937-14-4
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Bod tání: 92…94 °C
Hustota: 0,56 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002127
CAS číslo: 937-14-4
UN: 3106
ADR: 5.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Moist powder
Titration Iodometric 70 to 75 %
Water % balance (K.F.)
HPLC di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical
3-Chlorobenzoic acid ≤12 %