Tisk…
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
255340050 255340250
ACRO255340050EA 7650 CZK
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Vzorec: C₇H₁₀O₄
Bod varu: 112 °C (18 mmHg)
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062805
CAS číslo: 826-34-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %