Tisk…
Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
252578000 252571000
252578000.EA 9450 CZK
252578000. 252571000.
Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium chloride
CAS No.: 2386-64-3
Vzorec: C₂H₅ClMg
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000472
CAS číslo: 2386-64-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 24 to 26 %