Tisk…
Theophyllin, anhydrous 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 1140 CZK
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Theophyllin, anhydrous 99+%
Theophyllin
Vzorec: C₇H₈N₄O₂
Bod tání: 270…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079619
CAS číslo: 58-55-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %