Tisk…
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Divinyltetramethyldisiloxane, Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane
249210100 249210500 249212500
ACRO249210100EA 1220 CZK
ACRO249210100 ACRO249210500 ACRO249212500
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₈H₁₈OSi₂
MW: 186,40 g/mol
Bod varu: 139 °C (760 mmHg)
Bod tání: –99,7 °C
Hustota: 0,813 g/cm³
Bod vzplanutí: 24 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014933
CAS číslo: 2627-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %