Tisk…
Sesame oil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
241000010 241002500
ACRO241000010EA 3660 CZK
ACRO241000010 ACRO241002500
Sesame oil
Sesame oil
CAS No.: 8008-74-0
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,919 g/cm³
Bod vzplanutí: 255 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132243
CAS číslo: 8008-74-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.915 to 0.923
Acid value ≤0.6 mg KOH/g
Peroxide value ≤10 meq/kg
Unsaponifiable matter ≤2 %