DL-Selenomethionine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
240770010
240770025
240775000
ACRO240770010EA
9420
CZK
ACRO240770010
ACRO240770025
ACRO240775000
DL-Selenomethionine 99+%
DL-Selenomethionine
Appearance: Colorless Glistening powder
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂Se Bod tání: 265 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063089 CAS číslo: 1464-42-2 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white to off-white Glistening powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |