Tisk…
L-Buthionine sulphoximine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
235520010 235520050
ACRO235520010EA 12170 CZK
ACRO235520010 ACRO235520050
L-Buthionine sulphoximine 99%
L-Buthionine sulphoximine
CAS No.: 83730-53-4
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067000
CAS číslo: 83730-53-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)