Tisk…
Phytic acid 50% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
235370010 235372500 235370025
ACRO235370010EA 8720 CZK
ACRO235370010 ACRO235372500 ACRO235370025
Phytic acid 50% (w/w) vodný roztok
Phytic acid
CAS No.: 83-86-3
Vzorec: C₆H₁₈O₂₄P₆
Bod varu: 105 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,37 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082309
CAS číslo: 83-86-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w