Tisk…
Silver lactate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Lactic acid silver salt
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 5630 CZK
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Vzorec: C₃H₅AgO₃
MW: 196,938 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043279
CAS číslo: 15768-18-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %