Tisk…
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
233320100 233320500
ACRO233320100EA 14340 CZK
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Bod varu: 176 °C (12 mmHg)
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064497
CAS číslo: 7149-65-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)