Tisk…
Ethyl cellulose, 300 cps 48% (ethoxyl content)
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Ethylcellulose
232705000 232700051
ACRO232705000EA 5850 CZK
ACRO232705000 ACRO232700051
Ethyl cellulose, 300 cps 48% (ethoxyl content)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131037
CAS číslo: 9004-57-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (ethoxyl)
Viscosity 250 to 350 cP (5 % in 80/20 toluene/ethanol at 25°C)