Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
230310010
230312500
ACRO230310010EA
6330
CZK
ACRO230310010
ACRO230312500
Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Folinic acid calcium salt pentahydrate
Appearance: White to yellow Powder
Vzorec:
C₂₀H₃₁CaN₇O₁₂ Bod tání: 240…250 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149465 CAS číslo: 6035-45-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤17 % |
HPLC | ≥95 % |