Tisk…
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
229030010 229030050
ACRO229030010EA 4200 CZK
ACRO229030010 ACRO229030050
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride 98%
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Appearance: Off-white to beige Adhering powder
Vzorec: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Bod tání: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044695
CAS číslo: 81012-99-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Adhering powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %