Tisk…
Patulin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
228870100 228870250 228870050
ACRO228870100EA 12870 CZK
ACRO228870100 ACRO228870250 ACRO228870050
Patulin 99%
Patulin
CAS No.: 149-29-1
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005858
CAS číslo: 149-29-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Melting point 105 to 114°C
HPLC ≥98.5 %