Tisk…
L-Histidinol dihydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
228830010 228830050
ACRO228830010EA 4010 CZK
ACRO228830010 ACRO228830050
L-Histidinol dihydrochloride 99%
L-Histidinol dihydrochloride
CAS No.: 1596-64-1
Vzorec: C₆H₁₃Cl₂N₃O
MW: 214,09 g/mol
Bod tání: 193…199 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078058
CAS číslo: 1596-64-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -2.0° to -3.3° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)