Tisk…

Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

228130010 228131000
ACRO228130010EA 5370 CZK
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone

Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder

Vzorec: C₉H₅ClN₄
Bod tání: 172…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001848
CAS číslo: 555-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR