N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
227800010
227800050
ACRO227800010EA
5630
CZK
ACRO227800010
ACRO227800050
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone
CAS No.: 402-71-1
Vzorec:
C₁₇H₁₈ClNO₃S Bod tání: 105…109 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000935 CAS číslo: 402-71-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 109 °C |
TLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -86° to -88° (20 °C, 589 nm) (c=1, abs. ethanol) |