N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010
227740050
ACRO227740010EA
3090
CZK
ACRO227740010
ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Vzorec:
C₁₉H₂₃ClN₆O₄ MW: 434.881 g/mol Bod tání: 268…272 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012846 CAS číslo: 911-77-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |