Tisk…
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
227490010 227490050
ACRO227490010EA 5960 CZK
ACRO227490010 ACRO227490050
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
CAS No.: 6217-68-1
Vzorec: C₆H₄KNO₆S
Bod tání: 246…250 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007466
CAS číslo: 6217-68-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to khaki to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≤0.05 % free p-nitrophenol