Tisk…
Puromycin dihydrochloride hydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 2540 CZK
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromycin dihydrochloride hydrate 99%
Puromycin dihydrochloride hydrate
Vzorec: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Bod tání: 168…178 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150080
CAS číslo: 58-58-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %