Tisk…
N-Acetylneuraminic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
227040250 227041000
ACRO227040250EA 1410 CZK
ACRO227040250 ACRO227041000
N-Acetylneuraminic acid 99%
N-Acetylneuraminic acid
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₉
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006620
CAS číslo: 131-48-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=2, water)