Tisk…
5-Azacytidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
226620500 226620010
ACRO226620500EA 1670 CZK
ACRO226620500 ACRO226620010
5-Azacytidine 99%
5-Azacytidine
CAS No.: 320-67-2
Vzorec: C₈H₁₂N₄O₅
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006539
CAS číslo: 320-67-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %