Tisk…
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
226450010 226450050
ACRO226450010EA 4380 CZK
ACRO226450010 ACRO226450050
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005738
CAS číslo: 5399-87-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %