Tisk…
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
226340010 226342500
ACRO226340010EA 3790 CZK
ACRO226340010 ACRO226342500
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O
Bod tání: >245 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00150780
CAS číslo: 52558-16-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20 % (K.F.)
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Ratio of Absorbances 0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1, water