Tisk…
Aristolochic acid mixture of I and II 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
226091000 226095000
ACRO226091000EA 4090 CZK
ACRO226091000 ACRO226095000
Aristolochic acid mixture of I and II 96%
Aristolochic acid
CAS No.: 313-67-7
Vzorec: C₁₇H₁₁NO₇
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004996
CAS číslo: 313-67-7
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 % (typically I + II isomers)