Tisk…
Bromovodík ∼48% in water for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrogen bromide
223325000 223320025
ACRO223325000EA 2200 CZK
ACRO223325000 ACRO223320025
Bromovodík ∼48% in water for analysis
Bromovodík
Vzorec: HBr
MW: 80.91
Bod varu: -66.7
Bod tání: –11 °C
Hustota: 1.48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm