Tisk…
Carnauba wax, žlutý, refined No. 1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 4160 CZK
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, žlutý, refined No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Bod tání: 81…86 °C
Bod vzplanutí: 282 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130724
CAS číslo: 8015-86-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g