Tisk…
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
222270050 222271000 222275000
ACRO222270050EA 1460 CZK
ACRO222270050 ACRO222271000 ACRO222275000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
Appearance: White to tan Powder
Vzorec: [-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084449
CAS číslo: 25704-18-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Powder