Tisk…
Propylamine hydrochloride 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Propan-1-amine hydrochloride, 1-Aminopropane hydrochloride
221890250 221891000
ACRO221890250EA 1790 CZK
ACRO221890250 ACRO221891000
Propylamine hydrochloride 99+%
Propylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Vzorec: C₃H₉N
Bod tání: 160…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012911
CAS číslo: 556-53-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)