Tisk…
Fluorid sodný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201290250 201295000 201290025
ACRO201290250EA 728 CZK
ACRO201290250 ACRO201295000 ACRO201290025
Fluorid sodný 99+% p.a.
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
Bod varu: 1700 °C (1013 hPa)
Bod tání: 993 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
UN: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.2 % (150°C)
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Sodium fluosilicate ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free acid (HF) ≤0.1 %
Free alkali (NaOH) ≤0.1 %