Tisk…
Průmyslové rukavice, uvex phynomic lite
Dodavatel: UVEX
6004010 6004011 6004006 6004007 6004008 6004009
112-4504EA 1890 CZK
112-4504 112-4505 112-4327 112-4328 112-4329 112-4340
Průmyslové rukavice, uvex phynomic lite
Rukavice
Uvex phynomic lite je nejlehčí bezpečnostní rukavice v její třídě. Vložka do rukavic, vyrobená z polyamidu/elastanu, má velmi tenkou vodní-polymerní impregnaci na dlani a konečcích prstů.
  • vynikající zručnost
  • vynikající úchop za sucha
  • vysoká prodyšnost
  • povlak je velmi tenký, ale stále velmi odolný
Ideální pro přesné montáže a další přesné práce. Vhodné pro použití v suchém a lehce vlhkém prostředí.
Certifikace: EN 388:2016 (2121X)
Schválené pro kontakt s potravinami
OEKO-TEX® Standard 100