Tisk…
Chladu vzdorné rukavice, uvex unilite thermo
Dodavatel: UVEX
6059310 6059311 6059307 6059308 6059309
112-4534EA 2820 CZK
112-4534 112-4535 112-4531 112-4532 112-4533
Chladu vzdorné rukavice, uvex unilite thermo
Rukavice
Tyto zimní bezpečnostní rukavice mají dvouvrstvou konstrukci: Vnitřek rukavic je vyroben ze směsi ackrylu a nové vlny, vnějšek rukavic je vyroben z polyamidu/elastanu. Rukavice mají pružný polymerní povlak na dlaních a konečcích prstů.
  • mimořádně robustní povlak je pružný dokonce i při nízkých teplotách
  • dvouvrstvá konstrukce zajišťuje efektivní izolaci
  • vynikající zručnost, vysoká pružnost
  • mechanická pevnost
Ideální pro řidiče vysokozdvižných vozíků a pro použití v chlazených skladech nebo při práci v chladu. Pro použití v suchém a lehce vlhkém prostředí.
Certifikace: EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
Schválen kontakt s potravinami