Tisk…
Chladu odolné rukavice, uvex unilite thermo plus
Dodavatel: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 2810 CZK
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Chladu odolné rukavice, uvex unilite thermo plus
Rukavice
Tyto zimní bezpečnostní rukavice mají dvouvrstvou konstrukci: Vnitřek rukavice je vyroben ze směsi akrylu a nové vlny, vnějšek rukavic je vyroben z polyamidu/elastanu. Rukavice mají pružný polymerní povlak na dlani, prstech a částečně na hřbetu ruky.
  • mimořádně robustní povlak je pružný dokonce i za nizkých teplot
  • dvouvrstvá konstrukce zajišťuje účinou izolaci
  • vynikající zručnost, vysoká pružnost
  • mechanická pevnost
Ideální pro řidiče vysokozdvižných vozíků a pro chlazené sklady nebo při práci v chladu. Pro použití v suchém a mírně vlhkém prostředí.
Certifikace: EN 388 (3131X), EN 511 (010)