Tisk…
Láhve, široké hrdlo, hnědé, nízký obsah částic
Dodavatel: EP SCIENTIFIC
130-005/LP 122-16A/LP 121-08A/LP
EPSC130-005/LPEA 21570 CZK
EPSC130-005/LP EPSC122-16A/LP EPSC121-08A/LP
Láhve, široké hrdlo, hnědé, nízký obsah částic
Láhve Láhve skleněné
Sklo, s PP šroubovacím uzávěrem
  • Jantar sklo chrání chemikálie citlivé na světlo
  • PP uzávěry neobsahují adheziva
  • Uzávěry jsou připojené
Chrání kvalitu vašich výrobků nebo laboratorních vzorků. Skleněné nádoby jsou testovány a certifikovány tak, aby splňovaly kritéria pro nízké částice; navrženy tak, aby obsahovaly pouze 5 částic na mililitr > 0,5 µm. Ideální pro přípravu a ukládání standardů, off-line D.I. voda a vzorky chemikálií pro analýzu částic, skladování a balení chemikálií, činidel a prášků.