Tisk…
VWR®, Absorbenty, rohože, válce a hady pro úniky chemikálií
Dodavatel: VWR Collection
121-0142EA 2220 CZK
121-0142 121-0145 121-0139
VWR®, Absorbenty, rohože, válce a hady pro úniky chemikálií
Absorpční materiály
Absorbenty a produkty na zachycení rozlitých kapalin od společnosti VWR® slouží k ochraně vašich zaměstnanců a pracovního prostředí při neočekávaném rozlití nebo úniku a dalších nehodách.
  • Absorbuje širokou škálu chemikálií, včetně kyselin a žíravin
  • Chemicky inertní: Produkt se nerozkládá a nezpůsobuje nebezpečnou chemickou reakci s adsorbovanou kapalinou
  • Zelená barva upozorňuje, že produkt je používán pro nebezpečné kapaliny
  • Zelená barva umožňuje uživateli identifikovat a separovat nebezpečný odpad k likvidaci, což má za následek nižší náklady na likvidaci
  • Nelze je nechat venku, protože absorbují vodu
Pro chemikálie.
Barva: Zelená.