Tisk…

Trubice, SIMAX

Dodavatel: Kavalier
632246040080 632246050080 632246060100 632246060150 632246070100 632246070150 632246080100 632246080150 632246090100 632246090150 632246100100 632246100150 632246100220 632246100350 632246110100 632246110150 632246110220 632246120100 632246120150 632246120220 632246120350 632246130100 632246130150 632246130220 632246140100 632246140150 632246140220 632246150120 632246150180 632246150250 632246160120 632246160180 632246160250 632246160350 632246170120 632246170180 632246170250 632246180120 632246180180 632246180250 632246190120 632246190180 632246190250 632246200120 632246200180 632246200250 632246200400 632246220120 632246220180 632246220250 632246240120 632246240180 632246240250 632246240400 632246260140 632246260200 632246260280 632246280140 632246280200 632246280280 632246300140 632246300200 632246300280 632246300400 632246320140 632246320200 632246320280 632246320400 632246330200 632246340140 632246340200 632246340280 632246360140 632246360200 632246360280 632246360400 632246380140 632246380200 632246380280 632246400160 632246400230 632246400320 632246400500 632246420160 632246420230 632246420320 632246440160 632246440230 632246440320 632246440450 632246450500 632246460160 632246460230 632246460320 632246480160 632246480230 632246480320
VTRB632246040080EA 0 CZK
VTRB632246040080 VTRB632246050080 VTRB632246060100 VTRB632246060150 VTRB632246070100 VTRB632246070150 VTRB632246080100 VTRB632246080150 VTRB632246090100 VTRB632246090150 VTRB632246100100 VTRB632246100150 VTRB632246100220 VTRB632246100350 VTRB632246110100 VTRB632246110150 VTRB632246110220 VTRB632246120100 VTRB632246120150 VTRB632246120220 VTRB632246120350 VTRB632246130100 VTRB632246130150 VTRB632246130220 VTRB632246140100 VTRB632246140150 VTRB632246140220 VTRB632246150120 VTRB632246150180 VTRB632246150250 VTRB632246160120 VTRB632246160180 VTRB632246160250 VTRB632246160350 VTRB632246170120 VTRB632246170180 VTRB632246170250 VTRB632246180120 VTRB632246180180 VTRB632246180250 VTRB632246190120 VTRB632246190180 VTRB632246190250 VTRB632246200120 VTRB632246200180 VTRB632246200250 VTRB632246200400 VTRB632246220120 VTRB632246220180 VTRB632246220250 VTRB632246240120 VTRB632246240180 VTRB632246240250 VTRB632246240400 VTRB632246260140 VTRB632246260200 VTRB632246260280 VTRB632246280140 VTRB632246280200 VTRB632246280280 VTRB632246300140 VTRB632246300200 VTRB632246300280 VTRB632246300400 VTRB632246320140 VTRB632246320200 VTRB632246320280 VTRB632246320400 VTRB632246330200 VTRB632246340140 VTRB632246340200 VTRB632246340280 VTRB632246360140 VTRB632246360200 VTRB632246360280 VTRB632246360400 VTRB632246380140 VTRB632246380200 VTRB632246380280 VTRB632246400160 VTRB632246400230 VTRB632246400320 VTRB632246400500 VTRB632246420160 VTRB632246420230 VTRB632246420320 VTRB632246440160 VTRB632246440230 VTRB632246440320 VTRB632246440450 VTRB632246450500 VTRB632246460160 VTRB632246460230 VTRB632246460320 VTRB632246480160 VTRB632246480230 VTRB632246480320
Trubice, SIMAX
Hadičky Přenosová hadička
Borosilikátové sklo, SIMAX.

  • Velmi dobrá chemická a tepelná odolnost
  • Vhodně řezané do 1500 ±10 mm v délce (řezané nebo řezané a zapalované konců)
  • Dovolený vnější průměr tolerance až do ±0,70 mm
  • Dovolený tloušťka stěny tolerance až do ±0,60 mm
  • Autoklávovatelné při 121 °C

Ø 4 to 5 mm: konců řezané.
Ø 5 to 50 mm: konců řezané a zapalované.
Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR