Tisk…
Pipety dělená, Qualicolor, Color Code
Dodavatel: TECHNOSKLO
632434226314 632434226316 632434226516 632434226618 632434226714 632434226716 632434226718 632434226719 632434226722 632434226723 632434226725
TNOS632434226314EA 37.6 CZK
TNOS632434226314 TNOS632434226316 TNOS632434226516 TNOS632434226618 TNOS632434226714 TNOS632434226716 TNOS632434226718 TNOS632434226719 TNOS632434226722 TNOS632434226723 TNOS632434226725
Pipety dělená, Qualicolor, Color Code
Pipety Pipety graduované
Sodbo-draselné sklo, třída B.
  • Kalibrováno na částečný výtok
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12695, ISO 835