Tisk…
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Dodavatel: TECHNOSKLO
632433011014 632433011016
TNOS632433011014EA 49.2 CZK
TNOS632433011014 TNOS632433011016
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Pipety Pipety graduované
Sodnovápenaté sklo.
  • Rovné forma
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
  • Není dle DIN/ISO